Triethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TEA, (Diethylamino)ethan
A12646.0F
A12646.AK
A12646.AP
A12646.0FEA
82.4
EUR
A12646.0F
A12646.AK
A12646.AP
Triethylamin 99%
Triethylamin
Purity: 99%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4005
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Formel:
(C₂H₅)₃N Molecular Weight: 101.19 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0.726 Flammpunkt: –11 °C (–12 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009051 CAS-Nummer: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3 II Merck Index: 13,09740 |