Triethylamin 99,6, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: TEA, (Diethylamino)ethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
28757.184EA 72.5 EUR
28757.184 28757.230
Triethylamin 99,6, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.6 %
IR Spectrum Passes test
Brechungsindex (20°C) 1.399 - 1.401
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Transmittance (254 nm) Min. 20 %
Transmittance (280 nm) Min. 90 %