Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TEA, (Diethylamino)ethan
MQ100
471283-100ML 471283-18L 471283-2L 471283-500ML 471283-6X500ML
SIAL471283-100MLEA 35.8 EUR
SIAL471283-100ML SIAL471283-18L SIAL471283-2L SIAL471283-500ML SIAL471283-6X500ML
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM