Tributylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO139320010EA 100 EUR
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320100 ACRO139320025 ACRO139322500
Tributylamin 99%
Tributylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,778 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009431
CAS-Nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA