Tributylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

SIAL90780-100MLEA 50.7 EUR
NOVS90780-100ML SIAL90780-100ML SIAL90780-500ML
Tributylamin, Sigma-Aldrich®
Tributylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009431
CAS-Nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09748

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR