Tributylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
90781-10ML
90781-50ML
SIAL90781-10MLEA
43.6
EUR
SIAL90781-10ML
SIAL90781-50ML
Tributylamin, Sigma-Aldrich®
Tributylamin
Formel:
C₁₂H₂₇N Molecular Weight: 185.35 g/mol Siedepunkt: 216 Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0.7771 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 63 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009431 CAS-Nummer: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN: 2542 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,09691 |