Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I) 90%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Trilaurylamin

421620250 421621000
ACRO421620250EA 67.8 EUR
ACRO421620250 ACRO421621000
Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I) 90%
Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I)
Formel: C₃₆H₇₅N
Molecular Weight: 522 g/mol
Siedepunkt: 450 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: 216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008971
CAS-Nummer: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥88 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR