Trihexylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
B23716.18
B23716.30
B23716.18EA
43.2
EUR
B23716.18
B23716.30
Trihexylamin 97%
Trihexylamin
Purity: 97%
CAS No.: 102-86-3
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]3N
Formula Weight: 269.52
Flash Point: 144°(291°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point:
Formel:
C₁₈H₃₉N Molecular Weight: 269,51 g/mol Siedepunkt: 263…265 °C Schmelzpunkt: < –75 °C Dichte: 0,798 Flammpunkt: 144 °C (291 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009523 CAS-Nummer: 102-86-3 EINECS: 203-062-9 UN: 3082 ADR: 9,III |