Butylisocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isocyansäurebutylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40099.0025
8.40099.0250
8.40099.0025EA
149
EUR
8.40099.0025
8.40099.0250
Butylisocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Butylisocyanat
Formel:
C₅H₉NO Molecular Weight: 99.13 g/mol Siedepunkt: 112 Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 19 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002046 CAS-Nummer: 111-36-4 EINECS: 203-862-8 UN: 2485 ADR: 6.1 (3) I Merck Index: 13,01574 |