Octylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Octyl isocyanate
416460100
416460050
ACRO416460100EA
131
EUR
ACRO416460100
ACRO416460050
Octylisocyanat 99%
Octylisocyanat
Formel:
C₉H₁₇NO Molecular Weight: 155.24 g/mol Siedepunkt: 78 Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013887 CAS-Nummer: 3158-26-7 EINECS: 221-598-1 UN: 2206 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to hazy colorless to white to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |