Ethylisocyanat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific

B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 38 EUR
B25180.06 B25180.14
Ethylisocyanat ≥98%
Ethylisocyanat
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71,08 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR