Butylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Aminobutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01539.1000
8.01539.2500
8.01539.1000EA
47.2
EUR
8.01539.1000
8.01539.2500
Butylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Butylamin
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂ Molecular Weight: 73.14 g/mol Siedepunkt: 77 Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0.741 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –8 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011690 CAS-Nummer: 109-73-9 EINECS: 203-699-2 UN: 1125 ADR: 3 (8) II Merck Index: 12,01578 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 73.14 g/mol |
Boiling Point | 76 - 78 °C |
Vapor Pressure | 93 hPa (20 °C) |
Flash Point | -8.5 °C DIN 51755 Part 1 |
Refractive Index | 1.4015 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.5 - 9.8 %(V) |
Density | 0.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |