Hexylamin 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Aminohexan

204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 23.8 EUR
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Hexylamin 99%
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008240
CAS-Nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR