Hexylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Aminohexan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

219703-100ML 219703-5ML
SIAL219703-100MLEA 37.7 EUR
SIAL219703-100ML SIAL219703-5ML
Hexylamin, Sigma-Aldrich®
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008240
CAS-Nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR