Octadecylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41029.0250 8.41029.1000
8.41029.0250EA 53.6 EUR
8.41029.0250 8.41029.1000
Octadecylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Octadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008159
CAS-Nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 50 - 52 °C
Molar Mass 269.51 g/mol
Boiling Point 349 °C
Vapor Pressure  - 100 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)