(±)-sec-Butylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 13952-84-6
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.5
Melting Point: -104°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1361345
Merck Reference: 14,1544
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008094
Formel:
C₄H₁₁N Siedepunkt: 63…64 °C Schmelzpunkt: –104 °C Dichte: 0,722 Flammpunkt: –19 °C (–2 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008094 CAS-Nummer: 13952-84-6 EINECS: 237-732-7 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1544 |