Isopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Aminopropan, 2-Propylamin
59330-1L-F 59330-2.5L-F
SIAL59330-1L-FEA 49.8 EUR
SIAL59330-1L-F SIAL59330-2.5L-F
Isopropylamin, Sigma-Aldrich®
Isopropylamin
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 59,11 g/mol
Siedepunkt: 32,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –101 °C
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008082
CAS-Nummer: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05229