Acetondimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethoxypropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
8.02936.0100EA 32.4 EUR
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
Acetondimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetondimethylacetal

Weitere Informationen zu den Spezifikationen und Gefahren finden Sie im Internet unter www.vwr.com oder in den VWR-Chemiekatalogen.

Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008479
CAS-Nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR