Formaldehyddiethylacetal 99% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylal, Diethoxymethan
296450050
296455000
ACRO296450050EA
22.7
EUR
ACRO296450050
ACRO296455000
Formaldehyddiethylacetal 99% stabilisiert, rein
Formaldehyddiethylacetal
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104,15 g/mol Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –66,5 °C Dichte: 0,831 g/cm³ Flammpunkt: –5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009246 CAS-Nummer: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 50 to 150 ppm (BHT) |
Peroxides | ≤10 ppm |