Formaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethylal, Diethoxymethan

47675-100ML-F 47675-500ML-F
SIAL47675-100ML-FEA 69.3 EUR
SIAL47675-100ML-F SIAL47675-500ML-F
Formaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Formaldehyddiethylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009246
CAS-Nummer: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR