Formaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formal, Methylal, Dimethoxymethan
47649-1L-F
47649-250ML-F
SIAL47649-1L-FEA
71.4
EUR
SIAL47649-1L-F
SIAL47649-250ML-F
Formaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Formaldehyddimethylacetal
Formel:
CH₂(OCH₃)₂ Molecular Weight: 76,1 g/mol Siedepunkt: 42 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –105 °C Dichte: 0,821 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008495 CAS-Nummer: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN: 1234 ADR: 3,II Merck Index: 12,06093 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...