1-Butanol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
107690010 107690025 107690250
107690010.EA 42.4 EUR
107690010. 107690025. 107690250.
1-Butanol 99%, reinst
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 117,6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %