1-Butanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
L13171.AE
L13171.AU
L13171.0F
L13171.AEEA
25.6
EUR
L13171.AE
L13171.AU
L13171.0F
1-Butanol ≥99%
1-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 117…118 °C Schmelzpunkt: –90…–89 °C Dichte: 0,810 Flammpunkt: 35 °C (95 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 14,1540 |