1-Butanol
Lieferant: KRAEMER MARTIN
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
12-150.1000
12-150.5000
KRAE12-150.1000EA
127
EUR
KRAE12-150.1000
KRAE12-150.5000
1-Butanol
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Molecular Weight: 74.12 g/mol Siedepunkt: 117.6 Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...