1-Butanol ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
20808.291EA
47.5
EUR
20808.291
20808.325
20808.360
20808.462
1-Butanol ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Boiling point | 117 - 119 °C |
Density (20/4) | 0.807 - 0.812 |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |