1-Decanol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol
165760010
165760025
165760100
ACRO165760010EA
55.9
EUR
ACRO165760010
ACRO165760025
ACRO165760100
1-Decanol 98+%
1-Decanol
Formel:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Molecular Weight: 158.28 g/mol Siedepunkt: 220…240 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 0.829 g/cm³ Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004747 CAS-Nummer: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 Merck Index: 13,02875 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤3 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |