Arachylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Eicosanol
215460050 215460250
ACRO215460050EA 56.2 EUR
ACRO215460050 ACRO215460250
Arachylalkohol 98%
Arachylalkohol
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Molecular Weight: 298,55 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Flammpunkt: 194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002938
CAS-Nummer: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %