Arachylalkohol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Eicosanol
L08807.14
L08807.22
L08807.14EA
27
EUR
L08807.14
L08807.22
Arachylalkohol 96%
Arachylalkohol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH Molecular Weight: 298,55 g/mol Siedepunkt: 220…225 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 62…66 °C Dichte: 0,841 Flammpunkt: 195 °C (383 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002938 CAS-Nummer: 629-96-9 EINECS: 211-119-4 |