1-Heptadecanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Hexadecylcarbinol
221230050 221230250
ACRO221230050EA 59.2 EUR
ACRO221230050 ACRO221230250
1-Heptadecanol 97%
1-Heptadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Molecular Weight: 256,47 g/mol
Siedepunkt: 308,5 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002822
CAS-Nummer: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %