1-Hexadecanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cetylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 45.4 EUR
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadecanol, Supelco®
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Molecular Weight: 242,45 g/mol
Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…52 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM