1-Hexanol 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentylcarbinol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan
120790010
120790025
120791000
120790100
120790250
ACRO120790010EA
45.6
EUR
ACRO120790010
ACRO120790025
ACRO120791000
ACRO120790100
ACRO120790250
1-Hexanol 98%, rein
1-Hexanol
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 156…157 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –52 °C Dichte: 0,8136 g/cm³ Flammpunkt: 59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002982 CAS-Nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 13,04715 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acid value | ≤0.02 mg KOH/g |
Ester value | ≤0.3 mg KOH/g |
Iodine value | ≤0.1 g I2/100 g |