1-Hexanol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentylcarbinol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73117-1ML-F
73117-5ML-F
73117-1ML-FEA
48.8
EUR
73117-1ML-F
73117-5ML-F
1-Hexanol, Supelco®
1-Hexanol
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0,8322 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002982 CAS-Nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 13,04715 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...