1-Nonanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxynonan, Octylcarbinol, n-Nonylalkohol, 1-Nonylalkohol, n-Nonanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06866.0100 8.06866.0250
8.06866.0100EA 27.6 EUR
8.06866.0100 8.06866.0250
1-Nonanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4334 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 6.10 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 237 °C