1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxynonan, Octylcarbinol, n-Nonylalkohol, 1-Nonylalkohol, n-Nonanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
74280-100ML 74280-500ML
SIAL74280-100MLEA 67 EUR
SIAL74280-100ML SIAL74280-500ML
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774