1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
n-Octanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00991.1000
1.00991.6025
1.00991.1000EA
90.2
EUR
1.00991.1000
1.00991.6025
1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Octanol
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Molecular Weight: 130,23 g/mol Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 0,8246 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |