1-Propanol 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, Ethylcarbinol
149480010 149480025 149480250
ACRO149480010EA 64.7 EUR
ACRO149480010 ACRO149480025 ACRO149480250
1-Propanol 99+%, reinst
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %