1-Propanol, anhydrous 99,9
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, Ethylcarbinol
Argon_Chemseal
41842.AK
41842.K2
41842.M1
41842.AKEA
45.5
EUR
41842.AK
41842.K2
41842.M1
1-Propanol, anhydrous 99,9
1-Propanol
Purity: 99.9%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Molecular Weight: 60.1 g/mol Siedepunkt: 97 °C Schmelzpunkt: –127 °C Dichte: 0.804 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002941 CAS-Nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 14,7842 |