1-Propanol, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, Ethylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01024.1000
1.01024.2500
1.01024.1000EA
171
EUR
1.01024.1000
1.01024.2500
1-Propanol, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Molecular Weight: 60,1 g/mol Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –127 °C Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002941 CAS-Nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 13,07934 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | ≥ 99.8 % |
Identity (IR) | conforms |
Evaporation residue | ≤ 2.0 mg/l |
Water | ≤ 0.02 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Transmission (at 230 nm) | ≥ 70 % |
Transmission (at 240 nm) | ≥ 80 % |
Transmission (from 270 nm) | ≥ 98 % |