1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, Ethylcarbinol
20858.293EA
58.5
EUR
20858.293
20858.362
20858.464
20858.550
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –127 °C Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757) Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002941 CAS-Nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 13,07934 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 96.9 - 97.5 °C |
Density (20/4) | 0.801 - 0.804 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Methanol | Max. 0,2 % |
Water | Max. 0.2 % |