1-Propanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Propylalkohol 1-Hydroxypropan Ethylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
96566-10ML-FEA 331 EUR
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08027
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/96/27079996.jpg