Lignocerylalkohol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Tetracosylalkohol, Tricosylcarbinol, 1-Hydroxytetracosan, Lignocerylalkohol
258150010 258151000
ACRO258150010EA 858 EUR
ACRO258150010 ACRO258151000
Lignocerylalkohol 99+%
1-Tetracosanol
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₂OH
Molecular Weight: 354.66 g/mol
Siedepunkt: 190
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Flammpunkt: 218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042662
CAS-Nummer: 506-51-4
EINECS: 208-043-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %