1-Tetradecanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Tetradecylalkohol, Myristylalkohol, 1-Hydroxytetradecan
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
A19638.0EEA
153
EUR
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
1-Tetradecanol ≥97%
1-Tetradecanol
Purity: 97+%
CAS No.: 112-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)12CH2OH
Formula Weight: 214.39
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 289°
Beilstein Reference: 1742652
Merck Reference: 14,6334
MDL No.: MFCD00004757
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Molecular Weight: 214,39 g/mol Siedepunkt: 289 °C Schmelzpunkt: 37…40 °C Dichte: 0,823 Flammpunkt: 141 °C (285 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004757 CAS-Nummer: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Merck Index: 14,6334 |