1-Tetradecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Tetradecylalkohol, Myristylalkohol, 1-Hydroxytetradecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08146.0100
8.08146.1000
8.08146.9050
8.08146.0100EA
32.4
EUR
8.08146.0100
8.08146.1000
8.08146.9050
1-Tetradecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Molecular Weight: 214,39 g/mol Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37…39 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004757 CAS-Nummer: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Merck Index: 13,06361 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 36 - 39 °C |
Molar Mass | 214.39 g/mol |
Boiling Point | 277 - 288 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 145 °C |
Refractive Index | 1.4346 (50 °C, 589 nm) |
Density | 0.8 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 240 °C |