1-Undecanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Undecylalkohol, 1-Undecylalkohol, Decylcarbinol, 1-Hydroxyundecan
140681000 140685000
ACRO140681000EA 33.5 EUR
ACRO140681000 ACRO140685000
1-Undecanol 98%
1-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
Molecular Weight: 172.31 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0.831 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004751
CAS-Nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833