(±)-2-Decanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Octyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-octylcarbinol, (±)-2-Hydroxydecan
L05688.06
L05688.14
L05688.06EA
29.2
EUR
L05688.06
L05688.14
(±)-2-Decanol ≥98%
(±)-2-Decanol
Purity: 98%
CAS No.: 1120-06-5
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -5°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1719664
MDL No.: MFCD00004594
Formel:
C₁₀H₂₂O Molecular Weight: 158,28 g/mol Siedepunkt: 211 °C Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,825 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004594 CAS-Nummer: 1120-06-5 EINECS: 214-296-6 |