(±)-2-Nonanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Heptylmethylcarbinol, (±)-Methyl-heptylcarbinol, (±)-Heptyl-methylcarbinol, (±)-2-Hydroxynonan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18793.0025
8.18793.1000
8.18793.0100
8.18793.0025EA
47.9
EUR
8.18793.0025
8.18793.1000
8.18793.0100
(±)-2-Nonanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Formel:
C₉H₂₀O Molecular Weight: 144,26 g/mol Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0,831 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004593 CAS-Nummer: 628-99-9 EINECS: 211-065-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -35 °C |
Molar Mass | 144.26 g/mol |
Boiling Point | 198 °C |
Flash Point | 96 °C |
Refractive Index | 1.429 (25 °C, 589 nm) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Heptyl methyl carbinol |
Hill Formula | C9H20O |
Chemical Formula | CH3(CH2)6CH(OH)CH3 |