2-Propanol-[D8] 99+ atom % D NMR
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: IPA-D8, Dimethylcarbinol-D8, 2-Hydroxypropan-D8, Isopropanol-D8, Isopropylalkohol-D8
174850050 174850250
ACRO174850050EA 132 EUR
ACRO174850050 ACRO174850250
2-Propanol-[D8] 99+ atom % D NMR
2-Propanol-[D8]
Formel: D₃CCD(OD)CD₃
Molecular Weight: 68.03 g/mol
Siedepunkt: 82
Schmelzpunkt: –89.5 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044341
CAS-Nummer: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN: 1219
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)