2-Propanol 99.5%, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
383920025
383920010
ACRO383920025EA
142
EUR
ACRO383920025
ACRO383920010
2-Propanol 99.5%, Gradienten-Qualität für die HPLC
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60.1 g/mol Siedepunkt: 81…83 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –89.5 °C Dichte: 0.785 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.4 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.01 |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |
Gradient analysis | : |
Absorbance largest eluted peak | ≤0.002 A.U. |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |