2-Propanol ≥99,8% (durch GC) für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
A3928.2500PE
A3928.1000GL
A3928.2500PEEA
93
EUR
A3928.2500PE
A3928.1000GL
2-Propanol ≥99,8% (durch GC) für die Molekularbiologie
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |