2-Propanol, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
07030.4000
07030.8500
07030.3000
07030.3700
07030.4700
07030.5300
07030.8900
07030.2700
07030.6700
KRAF07030.4000EA
61.3
EUR
KRAF07030.4000
KRAF07030.8500
KRAF07030.3000
KRAF07030.3700
KRAF07030.4700
KRAF07030.5300
KRAF07030.8900
KRAF07030.2700
KRAF07030.6700
2-Propanol, extra_pure
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60.1 g/mol Siedepunkt: 82 Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...